Få mere at vide
4'-(Trifluoromethyl)[1,1'-biphenyl]-4-carboxylic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4'-(Trifluoromethyl)[1,1'-biphenyl]-4-carboxylic Acid |
| CAS | 195457-71-7 |
| Molekylær formel | C14 H9 F3 O2 |
| Mængde | 250 mg |
| Synonym | 4-(4-Trifluoromethylphenyl)benzoic Acid, 4'-Trifluoromethylbiphenyl-4-carboxylic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C14H9F3O2/c15-14(16,17)12-7-5-10(6-8-12)9-1-3-11(4-2-9)13(18)19/h1-8H,(H,18,19) |
| SMIL | OC(=O)c1ccc(cc1)c2ccc(cc2)C(F)(F)F |
| IUPAC navn | 4-[4-(trifluoromethyl)phenyl]benzoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 266.215 |
| Formel vægt | 266.055 |