Få mere at vide
4-Trifluoromethoxyphenylboronsyre, 98%
Artikelnummer. 10519603 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10519603 5 g Glasflaske 5g
10253042 1 g Glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10519603 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 359730050
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 01-12-2026
CAS: 139301-27-2 | C7H6BF3O3 | 205,93 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 139301-27-2
Molekylær formel C7H6BF3O3
Molekylvægt (g/mol) 205.93
MDL nummer MFCD01074648
InChI nøgle HUOFUOCSQCYFPW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-trifluoromethoxy phenylboronic acid, 4-trifluoromethoxyphenylboronic acid, 4-trifluoromethoxy benzeneboronic acid, 4-trifluoromethoxy phenyl boronic acid, 4-trifluoromethoxy phenyl boranediol, p-trifluoromethoxy phenylboronic acid, 4-trifluoromethoxy-phenyl boronic acid, boronic acid, 4-trifluoromethoxy phenyl, 4-trifluoromethoxy phenylboronicacid
PubChem CID 2734386
IUPAC navn [4-(trifluormethoxy)phenyl]boronsyre
SMIL OB(O)C1=CC=C(OC(F)(F)F)C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Trifluoromethoxyphenylboronic acid
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Farve Hvid til beige
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 98%
Emballage Glasflaske
Mængde 5 g
Formel vægt 205.93
Procent renhed ≥97.5%
Fysisk form Krystallinsk pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Trifluoromethoxyphenylboronic acid
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.