Få mere at vide
(4-Trifluoromethoxyphenyl)thiourea, Mikromol™
Artikelnummer. 17969919
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
17969919 25 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 17969919 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM1382.020025
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
(4-Trifluoromethoxyphenyl)thiourea
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (4-Trifluoromethoxyphenyl)thiourea
CAS 142229-74-1
Analyt- eller komponentnavne (4-Trifluoromethoxyphenyl)thiourea
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C8 H7 F3 N2 O S
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym N-[4-(Trifluoromethoxy)phenyl]thiourea, Thiourea, [4-(trifluoromethoxy)phenyl]- (9CI), N-[4-(Trifluoromethoxy)phenyl]thiourea, (4-Trifluoromethoxyphenyl)thiourea
InChI formel InChI=1S/C8H7F3N2OS/c9-8(10,11)14-6-3-1-5(2-4-6)13-7(12)15/h1-4H,(H3,12,13,15)
SMIL NC(=S)Nc1ccc(OC(F)(F)F)cc1
IUPAC navn [4-(trifluoromethoxy)phenyl]thiourea
Molekylvægt (g/mol) 236.21
Mængde 25 mg
Formel vægt 236.0231 g/mol