Få mere at vide
4-Trifluoromethoxyanilin, Mikromol™
Artikelnummer. 18071980
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
18071980 100 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 18071980 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM1382.01
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
4-Trifluoromethoxyanilin
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-(Trifluoromethoxy)aniline
CAS 461-82-5
Analyt- eller komponentnavne 4-(Trifluoromethoxy)aniline
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C7 H6 F3 N O
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym 4-(Trifluoromethoxy)-benzenamine, (4-(Trifluoromethoxy)phenyl)amine, 1-Amino-4-(trifluoromethoxy)benzene, 4-(Trifluoromethoxy)aniline, 4-(Trifluoromethoxy)benzenamine, 4-Trifluoromethoxybenzeneamine, 4-[(Trifluoromethyl)oxy]aniline, p-(Trifluoromethoxy)aniline, p-Trifluoromethoxyphenylamine, p-Anisidine, alpha,alpha,alpha-trifluoro- (6CI,7CI,8CI), alpha,alpha,alpha-Trifluoro-p-anisidine, Riluzole Related Compound A
InChI formel InChI=1S/C7H6F3NO/c8-7(9,10)12-6-3-1-5(11)2-4-6/h1-4H,11H2
SMIL Nc1ccc(OC(F)(F)F)cc1
IUPAC navn 4-(trifluoromethoxy)anilin
Molekylvægt (g/mol) 177.12
Mængde 100 mg
Formel vægt 177,0401 g/mol