Få mere at vide
4-(Trifluoromethoxy)thiophenol, 95%
Artikelnummer. 11329455
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11329455 1 g 1g
11339455 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11329455 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L18674.03
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 01-09-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 169685-29-4 | C7H5F3OS | 194,171 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 169685-29-4
Molekylær formel C7H5F3OS
Molekylvægt (g/mol) 194.171
MDL nummer MFCD00052312
InChI nøgle JHVNSRJPBXPZJU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-trifluoromethoxy thiophenol, 4-trifluoromethoxy benzenethiol, 4-trifluoromethoxy benzene-1-thiol, 4-trifluoromethoxythiophenol, benzenethiol, 4-trifluoromethoxy, pubchem15268, acmc-1bxy9, 4-trifluoromethoxy-thiophenol, p-trifluoromethoxybenzenethiol
PubChem CID 2777360
IUPAC navn 4-(trifluormethoxy)benzenthiol
SMIL C1=CC(=CC=C1OC(F)(F)F)S
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-(Trifluoromethoxy)thiophenol
Kogepunkt 64°C to 66°C (15 mmHg)
Brydningsindeks 1.475
Mængde 1 g
FN nummer UN2810
Beilstein 7916918
Følsomhed Air Sensitive
Formel vægt 194.18
Procent renhed 95%