Få mere at vide
4-(Trifluoromethoxy)phenylisothiocyanat, 97%
Artikelnummer. 15421029
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15421029 1 g 1g
15431029 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15421029 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H64013.03
 Begrænset vare
På lager
CAS: 64285-95-6 | C8H4F3NOS | 219,181 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 64285-95-6
Molekylær formel C8H4F3NOS
Molekylvægt (g/mol) 219.181
MDL nummer MFCD00042412
InChI nøgle JKSZUQPHKOPVHF-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2777338
IUPAC navn 1-isothiocyanato-4-(trifluormethoxy)benzen
SMIL C1=CC(=CC=C1N=C=S)OC(F)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-(Trifluoromethoxy)phenyl isothiocyanate
Farve Farveløs
Tæthed 1.35 g/mL
Kogepunkt 215°C to 218°C (literature)
Flammepunkt 107°C (225°F)
Brydningsindeks 1.541
Mængde 1 g
FN nummer UN1760
Beilstein 2723939
Følsomhed Moisture sensitive
Synonym 4-trifluoromethoxy phenyl isothiocyanate, 1-isothiocyanato-4-trifluoromethoxy benzene, benzene,1-isothiocyanato-4-trifluoromethoxy, benzene, 1-isothiocyanato-4-trifluoromethoxy, 4-trifluoromethoxy phenylisothiocyanate, 1-isothiocyanato-4-trifluoromethoxy-benzene, acmc-1b5bx, 4-trifluoromethoxyphenyl isothiocyanate, 4-trifluoromethoxyphenyl-isothiocyanate, 4-trifluoromethoxy benzenisothiocyanate
Formel vægt 219.18
Procent renhed 97%
Fysisk form Væske