Få mere at vide
4-(trifluormethoxy)phenylisothiocyanat, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10049481
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
10049481 1 g 1g
10250065 5 g 5g
10457442 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10049481 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. TL00411DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 26-08-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 64285-95-6
Molekylær formel C8H4F3NOS
Molekylvægt (g/mol) 219.181
MDL nummer MFCD00042412
InChI nøgle JKSZUQPHKOPVHF-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2777338
IUPAC navn 1-isothiocyanato-4-(trifluormethoxy)benzen
SMIL C1=CC(=CC=C1N=C=S)OC(F)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-(Trifluoromethoxy)phenyl isothiocyanate
CAS min % 97.0
Tæthed 1.3500g/mL
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravgul glasflaske
Lineær formel CF3OC6H4NCS
Mængde 1 g
Synonym 4-trifluoromethoxy phenyl isothiocyanate, 1-isothiocyanato-4-trifluoromethoxy benzene, benzene,1-isothiocyanato-4-trifluoromethoxy, benzene, 1-isothiocyanato-4-trifluoromethoxy, 4-trifluoromethoxy phenylisothiocyanate, 1-isothiocyanato-4-trifluoromethoxy-benzene, acmc-1b5bx, 4-trifluoromethoxyphenyl isothiocyanate, 4-trifluoromethoxyphenyl-isothiocyanate, 4-trifluoromethoxy benzenisothiocyanate
Formel vægt 219.19
Procent renhed 97%