Få mere at vide
4-(Trifluoromethoxy)phenylisocyanat, 97%
Artikelnummer. 11450501
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11450501 5 g 5g
11440501 1 g 1g
11349449 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11450501 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B20033.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 22-10-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 35037-73-1 | C8H4F3NO2 | 203,12 g/mol
4-(Trifluormethoxy)phenylisocyanat bruges som et syntetisk mellemprodukt til medicin
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
4-(Trifluormethoxy)phenylisocyanat bruges som et syntetisk mellemprodukt
til medicin
. Opløselighed
Noter
Fugtfølsom. Beskyt mod varme. Opbevares væk fra oxidationsmidler. Opbevares køligt, tørt i en godt lukket beholder. Opbevares under tør inert gas. Uforeneligt med alkoholer, aminer og varme.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 35037-73-1
Molekylær formel C8H4F3NO2
Molekylvægt (g/mol) 203.12
MDL nummer MFCD00035702
InChI nøgle LGPKFIGMLPDYEA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-trifluoromethoxy phenyl isocyanate, 1-isocyanato-4-trifluoromethoxy benzene, 4-trifluoromethoxy phenylisocyanate, 4-trifluoromethoxyphenylisocyanate, benzene, 1-isocyanato-4-trifluoromethoxy, 1-isocyanato-4-trifluoromethoxy-benzene, p-trifluoromethoxy phenyl isocyanate, isocyanic acid 4-trifluoromethoxy phenyl ester, 4-trifluoromethoxy benzenisocyanate
PubChem CID 92298
IUPAC navn 1-isocyanato-4-(trifluormethoxy)benzen
SMIL C1=CC(=CC=C1N=C=O)OC(F)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-(Trifluoromethoxy)phenyl isocyanate
Smeltepunkt -29 °C
Tæthed 1.346
Kogepunkt 78 °C (22 mmHg)
Flammepunkt 70 °C (158 °F)
Brydningsindeks 1.458
Mængde 5 g
FN nummer UN2206
Beilstein 977669
Følsomhed Fugtfølsom
Opløselighedsinformation Reagerer med vand.
Formel vægt 203.12
Procent renhed 97%