Få mere at vide
4-(trifluormethoxy)phenylisocyanat, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10295504
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
25 g
Pakningsstørrelse:
10g
1g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10295504 10 g 10g
10235464 1 g 1g
10001924 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10295504 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. SB01053EA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-12-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Kemiske identifikatorer
CAS 35037-73-1
Molekylær formel C8H4F3NO2
Molekylvægt (g/mol) 203.12
MDL nummer MFCD00035702
InChI nøgle LGPKFIGMLPDYEA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-trifluoromethoxy phenyl isocyanate, 1-isocyanato-4-trifluoromethoxy benzene, 4-trifluoromethoxy phenylisocyanate, 4-trifluoromethoxyphenylisocyanate, benzene, 1-isocyanato-4-trifluoromethoxy, 1-isocyanato-4-trifluoromethoxy-benzene, p-trifluoromethoxy phenyl isocyanate, isocyanic acid 4-trifluoromethoxy phenyl ester, 4-trifluoromethoxy benzenisocyanate
PubChem CID 92298
IUPAC navn 1-isocyanato-4-(trifluormethoxy)benzen
SMIL C1=CC(=CC=C1N=C=O)OC(F)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-(Trifluoromethoxy)phenyl isocyanate
CAS min % 97.0
Tæthed 1.34g/mL
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravgul glasflaske
Lineær formel CF3OC6H4NCO
Mængde 10 g
Formel vægt 203.12
Procent renhed 97%