Få mere at vide
[4-(Trifluoromethoxy)phenyl]carbamic Acid Methyl Ester, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | [4-(Trifluoromethoxy)phenyl]carbamic acid methyl ester |
| CAS | 177905-10-1 |
| Molekylær formel | C9 H8 F3 N O3 |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | Carbamic acid','N-[4-(trifluoromethoxy)phenyl]-','methyl ester, Carbamic acid','[4-(trifluoromethoxy)phenyl]-','methyl ester (9CI), IN-KB 687 |
| InChI formel | InChI=1S/C9H8F3NO3/c1-15-8(14)13-6-2-4-7(5-3-6)16-9(10,11)12/h2-5H,1H3,(H,13,14) |
| SMIL | COC(=O)Nc1ccc(OC(F)(F)F)cc1 |
| IUPAC navn | methyl N-[4-(trifluoromethoxy)phenyl]carbamate |
| Molekylvægt (g/mol) | 235.16 |
| Formel vægt | 235.0456 |