Få mere at vide
4-(Trifluoromethoxy)phenol, TRC
Artikelnummer. 30453569
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
30453569 1 g
1 options
Artikelnummer. 30453569 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT7908851G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-(Trifluoromethoxy)phenol
CAS 828-27-3
Molekylær formel C7H5F3O2
Mængde 1 g
Synonym p-(Trifluoromethoxy)phenol
InChI formel InChI=1S/C7H5F3O2/c8-7(9,10)12-6-3-1-5(11)2-4-6/h1-4,11H
SMIL Oc1ccc(OC(F)(F)F)cc1
IUPAC navn 4-(trifluoromethoxy)phenol
Molekylvægt (g/mol) 178.11
Formel vægt 178.0242