Få mere at vide
4-(Trifluoromethoxy)phenol, 98%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11470603
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11470603 25 g 25g
11450603 1 g 1g
11460603 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11470603 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A12695.14
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 828-27-3
Molekylær formel C7H5F3O2
Molekylvægt (g/mol) 178.11
MDL nummer MFCD00040988
InChI nøgle WDRJNKMAZMEYOF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-trifluoromethoxy phenol, p-trifluoromethoxy phenol, phenol, 4-trifluoromethoxy, 4-hydroxytrifluoromethoxybenzene, 4-trifluoromethoxy-phenol, 4-hydroxyphenyl trifluoromethyl ether, p-trifluoromethoxyphenol
PubChem CID 70015
IUPAC navn 4-(trifluoromethoxy)phenol
SMIL OC1=CC=C(OC(F)(F)F)C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-(Trifluoromethoxy)phenol
Smeltepunkt 17°C to 18°C
Tæthed 1.375
Kogepunkt 91°C to 92°C (25 mmHg)
Flammepunkt 86°C (186°F)
Brydningsindeks 1.447
Mængde 25 g
FN nummer UN2810
Beilstein 1945934
Følsomhed Hygroscopic
Formel vægt 178.11
Procent renhed 98%