Få mere at vide
4-(Trifluoromethoxy)phenol, 98%
Artikelnummer. 10572091 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10572091 1 g Glass bottle 1g
10771735 5 g Glass bottle 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10572091 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 306040010
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 828-27-3 | C7H5F3O2 | 178.11 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 828-27-3
Molekylær formel C7H5F3O2
Molekylvægt (g/mol) 178.11
MDL nummer MFCD00040988
InChI nøgle WDRJNKMAZMEYOF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-trifluoromethoxy phenol, p-trifluoromethoxy phenol, phenol, 4-trifluoromethoxy, 4-hydroxytrifluoromethoxybenzene, 4-trifluoromethoxy-phenol, 4-hydroxyphenyl trifluoromethyl ether, p-trifluoromethoxyphenol
PubChem CID 70015
IUPAC navn 4-(trifluoromethoxy)phenol
SMIL OC1=CC=C(OC(F)(F)F)C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-(Trifluoromethoxy)phenol
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Farve Brown
Tæthed 1.3700g/mL
Kogepunkt 80.0°C (15.0 mmHg)
Flammepunkt 86°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97.5% min. (GC)
Emballage Glass bottle
Lineær formel CF3OC6H4OH
Brydningsindeks 1.4460 to 1.4480
Mængde 1 g
Specifik vægtfylde 1.37
Formel vægt 178.11
Procent renhed 98%
Fysisk form Liquid