Få mere at vide
4-(Trifluoromethoxy)benzyl Alcohol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-(Trifluoromethoxy)benzyl Alcohol |
| CAS | 1736-74-9 |
| Molekylær formel | C8H7F3O2 |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | 4-(Trifluoromethoxy)-benzenemethanol, p-(Trifluoromethoxy)-benzyl Alcohol, 4-(Trifluoromethoxy)benzenemethanol, [4-(Trifluoromethoxy)phenyl]methanol |
| InChI formel | InChI=1S/C8H7F3O2/c9-8(10,11)13-7-3-1-6(5-12)2-4-7/h1-4,12H,5H2 |
| SMIL | OCc1ccc(OC(F)(F)F)cc1 |
| IUPAC navn | [4-(trifluoromethoxy)phenyl]methanol |
| Molekylvægt (g/mol) | 192.14 |
| Formel vægt | 192.0398 |