Få mere at vide
4-(trifluormethoxy)benzoylchlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10591901 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10591901 1 g Glasflaske 1g
10434545 5 g Glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10591901 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 306350010
Request Bulk or Custom Format
CAS: 36823-88-8 | C8H4ClF3O2 | 224.56 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 36823-88-8
Molekylær formel C8H4ClF3O2
Molekylvægt (g/mol) 224.56
MDL nummer MFCD00052329
InChI nøgle ZXKKOFJYPRJFIE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-trifluoromethoxy benzoyl chloride, p-trifluoromethoxybenzoyl chloride, benzoyl chloride, 4-trifluoromethoxy, 4-trifluoromethoxy benzene-1-carbonyl chloride, 4-trifluoromethoxy benzoylchloride, 4-trifluoromethoxy-benzoyl chloride, p-trifluoromethoxy benzoyl chloride, acmc-209ip1, ksc495i1f, p-trifluoromethoxybenzoylchloride
PubChem CID 142110
IUPAC navn 4-(trifluormethoxy)benzoylchlorid
SMIL C1=CC(=CC=C1C(=O)Cl)OC(F)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-(Trifluoromethoxy)benzoyl chloride
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Farve Farveløs til Pink
Tæthed 1.4200g/mL
Kogepunkt 55°C to 56°C (2.0 mmHg)
Flammepunkt 32°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97.5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel CF3OC6H4COCl
Brydningsindeks 1.4710 to 1.473
Mængde 1 g
Specifik vægtfylde 1.42
Formel vægt 224.56
Procent renhed 98%
Fysisk form Væske