Få mere at vide
4-(Trifluoromethoxy)benzoyl chloride, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11424037
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11424037 1 g 1g
11434037 5 g 5g
11444037 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11424037 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A19452.03
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 36823-88-8
Molekylær formel C8H4ClF3O2
Molekylvægt (g/mol) 224.563
MDL nummer MFCD00052329
InChI nøgle ZXKKOFJYPRJFIE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-trifluoromethoxy benzoyl chloride, p-trifluoromethoxybenzoyl chloride, benzoyl chloride, 4-trifluoromethoxy, 4-trifluoromethoxy benzene-1-carbonyl chloride, 4-trifluoromethoxy benzoylchloride, 4-trifluoromethoxy-benzoyl chloride, p-trifluoromethoxy benzoyl chloride, acmc-209ip1, ksc495i1f, p-trifluoromethoxybenzoylchloride
PubChem CID 142110
IUPAC navn 4-(trifluormethoxy)benzoylchlorid
SMIL C1=CC(=CC=C1C(=O)Cl)OC(F)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-(Trifluoromethoxy)benzoyl chloride
Tæthed 1.425
Kogepunkt 55°C to 56°C (2 mmHg)
Flammepunkt 90°C (194°F)
Brydningsindeks 1.472
Mængde 1 g
FN nummer UN3265
Beilstein 2723543
Følsomhed Moisture sensitive
Formel vægt 224.57
Procent renhed 97%