Få mere at vide
4-(Trifluoromethoxy)benzensulfonylchlorid, 98%
Artikelnummer. 11442837
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11442837 25 g 25g
11422837 1 g 1g
11432837 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11442837 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A15467.14
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 29-12-2026
CAS: 94108-56-2 | C7H4ClF3O3S | 260,611 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 94108-56-2
Molekylær formel C7H4ClF3O3S
Molekylvægt (g/mol) 260.611
MDL nummer MFCD00042408
InChI nøgle UHCDBMIOLNKDHG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-trifluoromethoxy benzenesulfonyl chloride, 4-trifluoromethoxy benzene-1-sulfonyl chloride, 4-trifluoromethoxy benzenesulphonyl chloride, benzenesulfonyl chloride, 4-trifluoromethoxy, p-trifluoromethoxy benzenesulphonyl chloride, 4-trifluoromethoxyphenyl-sulfonylchloride, 4-trifluoromethoxyphenylsulfonyl chloride, 4-trifluoromethoxy benzensulfonylchloride, 4-trifluoromethoxy-benzenesulfonylchloride, 4-trifluoromethoxy-benzenesulfonyl chloride
PubChem CID 523102
IUPAC navn 4-(trifluormethoxy)benzensulfonylchlorid
SMIL C1=CC(=CC=C1OC(F)(F)F)S(=O)(=O)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-(Trifluoromethoxy)benzenesulfonyl chloride
Tæthed 1.536
Kogepunkt 120 °C til 122 °C (15 mmHg)
Flammepunkt >110 °C (230 °F)
Brydningsindeks 1.48
Mængde 25 g
FN nummer UN3265
Beilstein 7641524
Følsomhed Fugtfølsom
Formel vægt 260.62
Procent renhed 98%