Få mere at vide
4-(Trifluoromethoxy)benzeneboronic acid, 98%
Artikelnummer. 11440847
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11440847 25 g 25g
11420847 1 g 1g
11430847 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11440847 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B23233.14
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
CAS: 139301-27-2 | C7H6BF3O3 | 205.93 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 139301-27-2
Molekylær formel C7H6BF3O3
Molekylvægt (g/mol) 205.93
MDL nummer MFCD01074648
InChI nøgle HUOFUOCSQCYFPW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-trifluoromethoxy phenylboronic acid, 4-trifluoromethoxyphenylboronic acid, 4-trifluoromethoxy benzeneboronic acid, 4-trifluoromethoxy phenyl boronic acid, 4-trifluoromethoxy phenyl boranediol, p-trifluoromethoxy phenylboronic acid, 4-trifluoromethoxy-phenyl boronic acid, boronic acid, 4-trifluoromethoxy phenyl, 4-trifluoromethoxy phenylboronicacid
PubChem CID 2734386
IUPAC navn [4-(trifluoromethoxy)phenyl]boronic acid
SMIL OB(O)C1=CC=C(OC(F)(F)F)C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-(Trifluoromethoxy)benzeneboronic acid
Smeltepunkt ∼120°C to 125°C
Mængde 25 g
Beilstein 8548201
Formel vægt 205.93
Procent renhed 98%