Få mere at vide
4-(Trifluoromethoxy)anilin, TRC
Artikelnummer. 30132861
Skift visning
Mængde:
50 g
100 g
250 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30132861 100 g
30135856 250 g
30006378 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30132861 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT790700100G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 461-82-5
Molekylær formel C7 H6 F3 N O
Molekylvægt (g/mol) 177.12
Synonym 4-(Trifluoromethoxy)-benzenamine, p-Anisidine, α,α,α-trifluoro- (6CI,7CI,8CI), (4-(Trifluoromethoxy)phenyl)amine, 1-Amino-4-(trifluoromethoxy)benzene, 4-(Trifluoromethoxy)aniline, 4-(Trifluoromethoxy)benzenamine, 4-Trifluoromethoxybenzeneamine, 4-[(Trifluoromethyl)oxy]aniline, p-(Trifluoromethoxy)aniline, p-Trifluoromethoxyphenylamine, α,α,α-Trifluoro-p-anisidine
IUPAC navn 4-(trifluoromethoxy)anilin
SMIL Nc1ccc(OC(F)(F)F)cc1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-(Trifluoromethoxy)aniline
Mængde 100 g
InChI formel InChI=1S/C7H6F3NO/c8-7(9,10)12-6-3-1-5(11)2-4-6/h1-4H,11H2
Formel vægt 177.0401