missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
4-(Trifluoroacetylamino)benzoic Acid-d4, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-(Trifluoroacetylamino)benzoic Acid-d4 |
| CAS | 461426-32-4 |
| Molekylær formel | C9H2D4F3NO3 |
| Mængde | 1 mg |
| Synonym | 4-[(2,2,2-Trifluoroacetyl)amino]benzoic Acid-d4, p-(Trifluoroacetamido)benzoic Acid-d4, NSC 150503-d4 |
| InChI formel | InChI=1S/C9H6F3NO3/c10-9(11,12)8(16)13-6-3-1-5(2-4-6)7(14)15/h1-4H,(H,13,16)(H,14,15)/i1D,2D,3D,4D |
| SMIL | [2H]c1c([2H])c(C(=O)O)c([2H])c([2H])c1NC(=O)C(F)(F)F |
| IUPAC navn | 2,3,5,6-tetradeuterio-4-[(2,2,2-trifluoroacetyl)amino]benzoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 237.17 |
| Formel vægt | 237.0551 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?