Få mere at vide
4-(Tri-n-butylstannyl)thiazol, 95%
Description
4-(Tri-n-butylstannyl)thiazol anvendes som farmaceutisk mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
4-(Tri-n-butylstannyl)thiazol anvendes som farmaceutisk mellemprodukt.
Opløselighed Ikke blandbar i vand
.
Bemærkninger
Stabil under anbefalede opbevaringsforhold. Inkompatibel med oxidationsmidler.
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | 4-(Tri-n-butylstannyl)thiazole |
| Mængde | 250 mg |
| FN nummer | UN2788 |
| Opløselighedsinformation | Ikke blandet i vand. |
| IUPAC navn | tributyl(1,3-thiazol-4-yl)stannan |
| Formel vægt | 374.17 |
| Procent renhed | 95% |