Få mere at vide
4-(Tri-n-butylstannyl)pyridin, 96%
Artikelnummer. 15458087
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15458087 5 g 5g
15448087 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15458087 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H51435.06
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 124252-41-1 | C17H31NSn | 368,15 g/mol
4-(Tri-n-butylstannyl)pyridin anvendes som organisk kemisk syntesemellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
4-(Tri-n-butylstannyl)pyridin anvendes som organisk kemisk syntesemellemprodukt.
Opløselighed
Ikke blandbar i vand. Opløselig i ether, hexan og tetrahydrofuran.
Bemærkninger
Stabil under anbefalede opbevaringsforhold. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 124252-41-1
Molekylær formel C17H31NSn
Molekylvægt (g/mol) 368.15
MDL nummer MFCD01319071
InChI nøgle UNEPXPMBVGDXGH-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2737318
IUPAC navn tributyl(pyridin-4-yl)stannan
SMIL CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)C1=CC=NC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-(Tri-n-butylstannyl)pyridine
Mængde 5 g
FN nummer UN2788
Synonym 4-tributylstannyl pyridine, pyridine,4-tributylstannyl, 4-tributylstannylpyridine, 4-tributylstannyl-pyridine, 4-tri-n-butylstannyl pyridine, pyridin-4-yl tributylstannane, pyridine, 4-tributylstannyl, 4-pyridyltributyltin, 4-pyridyl tributyltin, 4-tributyistannylpyridine
Opløselighedsinformation Ikke blandet i vand. Opløselig i ether, hexan og tetrahydrofuran.
Formel vægt 368.15
Procent renhed 96%