Få mere at vide
4-trans-Hydroxy-L-prolin ethylester hydrochlorid, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15462589
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15462589 100 g 100g
15452589 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15462589 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H65633.22
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 33996-30-4
Molekylær formel C7H14ClNO3
Molekylvægt (g/mol) 195.643
MDL nummer MFCD00040589
InChI nøgle HHXSZDXMSRXWJV-IBTYICNHSA-N
Synonym h-hyp-oet hcl, h-hyp-oet.hcl, 2s,4r-ethyl 4-hydroxypyrrolidine-2-carboxylate hydrochloride, l-4-hydroxyproline ethyl ester hydrochloride, ethyl trans-4-hydroxy-l-prolinate hydrochloride, trans-4-hydroxy-l-proline ethyl ester hydrochloride, ethyl 2s,4r-4-hydroxypyrrolidine-2-carboxylate hydrochloride, ethyl trans-4-hydroxy-l-prolinate hcl, 2s,4r---ethyl 4-hydroxy-2-pyrrolidincarboxylate hydrochloride 99+%, 2s,4r-4-hydroxyproline ethyl ester hydrochloride
PubChem CID 12709304
IUPAC navn ethyl (2S,4R)-4-hydroxypyrrolidine-2-carboxylate;hydrochloride
SMIL CCOC(=O)C1CC(CN1)O.Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-trans-Hydroxy-L-proline ethyl ester hydrochloride
Farve White
Beilstein 3656870
Mængde 100 g
Formel vægt 195.64
Procent renhed 97%
Fysisk form Powder