Få mere at vide
4-Tolylhydrazin monohydrochlorid, TRC
Artikelnummer. 30453862
Skift visning
Mængde:
25 g
Artikelnummer. Mængde
30453862 25 g
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30453862 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT53661025G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Tolylhydrazine Monohydrochloride
CAS 637-60-5
Molekylær formel C7H11ClN2
Mængde 25 g
Synonym (4-Methylphenyl)-hydrazine Hydrochloride, (4-Methylphenyl)-hydrazine Monohydrochloride, p-Tolyl-Hydrazine Hydrochloride, p-Tolyl-Hydrazine Monohydrochloride, N-(4-Methylphenyl)hydrazine Hydrochloride, p-Methylphenylhydrazine GHydrochloride, p-Tolylhydrazine Hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C7H10N2.ClH/c1-6-2-4-7(9-8)5-3-6;/h2-5,9H,8H2,1H3;1H
SMIL Cl.Cc1ccc(NN)cc1
IUPAC navn (4-methylphenyl)hydrazin; hydrochlorid
Molekylvægt (g/mol) 158.63
Formel vægt 158.0611