Få mere at vide
4-Tolyl-d4-sulfonamide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Tolyl-d4-sulfonamide |
| CAS | 1219795-34-2 |
| Molekylær formel | C7 2H4 H5 N O2 S |
| Mængde | 25 mg |
| Synonym | p-Toluene-2,3,5,6-d4-sulfonamide, 4-Tolyl-d4-sulfonamide, 4-Methylbenzene-2,3,5,6-d4-sulfonamide, 4-Methylbenzenesulfonamide-2,3,5,6-D4, p-Tolylsulfonamide-d4 |
| InChI formel | InChI=1S/C7H9NO2S/c1-6-2-4-7(5-3-6)11(8,9)10/h2-5H,1H3,(H2,8,9,10)/i2D,3D,4D,5D |
| SMIL | [2H]c1c([2H])c(c([2H])c([2H])c1C)S(=O)(=O)N |
| IUPAC navn | 2,3,5,6-tetradeuterio-4-methylbenzenesulfonamide |
| Molekylvægt (g/mol) | 175.24 |
| Formel vægt | 175.0605 |