Få mere at vide
4-Toluidine, TRC
Artikelnummer. 30451848
Skift visning
Mængde:
10 g
Artikelnummer. Mængde
30451848 10 g
1 options
Artikelnummer. 30451848 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT53621010G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale p-Toluidine
CAS 106-49-0
Molekylær formel C7 H9 N
Mængde 10 g
Synonym Benzenamine','4-methyl-, p-Toluidine (8CI), 4-Methylbenzenamine, 1-Amino-4-methylbenzene, 4-Amino-1-methylbenzene, 4-Aminotoluene, 4-Methyl-1-aminobenzene, 4-Methylaniline, 4-Methylphenylamine, 4-Toluidine, 4-Tolylamine, C.I. 37107, C.I. Azoic Coupling Component 107, NSC 114040, NSC 15350, Naphthol AS-KG, Naphtol AS-KG, Naphtol AS-KGLL, p-Aminotoluene, p-Methylaniline, p-Methylbenzenamine, p-Methylphenylamine, p-Tolylamine','p-Toluidine
InChI formel InChI=1S/C7H9N/c1-6-2-4-7(8)5-3-6/h2-5H,8H2,1H3
SMIL Cc1ccc(N)cc1
IUPAC navn 4-methylanilin
Molekylvægt (g/mol) 107.15
Formel vægt 107.0735