Få mere at vide
4-Thujanol 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Thujanol |
| CAS | 546-79-2 |
| Analyt- eller komponentnavne | 4-Thujanol |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C10 H18 O |
| Koncentration | 100 μg/mL |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| Synonym | Bicyclo[3.1.0]hexan-2-ol, 2-methyl-5-(1-methylethyl)-, 4-Thujanol (6CI,7CI,8CI), 2-Methyl-5-(1-methylethyl)bicyclo[3.1.0]hexan-2-ol, Sabinene hydrate |
| InChI formel | InChI=1S/C10H18O/c1-7(2)10-5-4-9(3,11)8(10)6-10/h7-8,11H,4-6H2,1-3H3 |
| SMIL | CC(C)C12CCC(C)(O)C1C2 |
| Vis mere |