Få mere at vide
4-Thujanol 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30317040
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30317040 1 ml
1 options
Artikelnummer. 30317040 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREA17575050AL100
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Thujanol
CAS 546-79-2
Analyt- eller komponentnavne 4-Thujanol
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C10 H18 O
Koncentration 100 μg/mL
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Bicyclo[3.1.0]hexan-2-ol, 2-methyl-5-(1-methylethyl)-, 4-Thujanol (6CI,7CI,8CI), 2-Methyl-5-(1-methylethyl)bicyclo[3.1.0]hexan-2-ol, Sabinene hydrate
InChI formel InChI=1S/C10H18O/c1-7(2)10-5-4-9(3,11)8(10)6-10/h7-8,11H,4-6H2,1-3H3
SMIL CC(C)C12CCC(C)(O)C1C2
IUPAC navn 4-methyl-1-propan-2-ylbicyclo[3.1.0]hexan-4-ol
Opløsningsmiddel eller Matrix Acetonitrile
Molekylvægt (g/mol) 154.25
Mængde 1 ml
Formel vægt 154.1358 g/mol