Få mere at vide
4-Thiouridine, TRC
Artikelnummer. 30453895
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30453895 25 mg
1 options
Artikelnummer. 30453895 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT38401025MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Thiouridine
CAS 13957-31-8
Molekylær formel C9 H12 N2 O5 S
Mængde 25 mg
Synonym Thiouridine, NSC 518132
InChI formel InChI=1S/C9H12N2O5S/c12-3-4-6(13)7(14)8(16-4)11-2-1-5(17)10-9(11)15/h1-2,4,6-8,12-14H,3H2,(H,10,15,17)/t4-,6-,7-,8-/m1/s1
SMIL OC[C@H]1O[C@H]([C@H](O)[C@@H]1O)N2C=CC(=S)NC2=O
IUPAC navn 1-[(2R,3R,4S,5R)-3,4-dihydroxy-5-(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]-4-sulfanylidenpyrimidin-2-one
Molekylvægt (g/mol) 260.27
Formel vægt 260.0467