Få mere at vide
4-Thiouridin, 98+%
Artikelnummer. 15463409
Skift visning
Mængde:
25 mg
100 mg
Pakningsstørrelse:
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15463409 100 mg -
15453409 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15463409 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. J60679.MC
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4110.51 DKK
    3484.65 DKK / 100mg
    Spare 625.86 DKK
    15% Slukket
 Begrænset vare
På lager
CAS: 13957-31-8 | C9H12N2O5S | 260,26 g/mol
4-Thiouridin er en bestanddel af flere transfer-RNA'er. 4-Thiouridin er en thionukleobase, der anvendes som et antisensemiddel. Udbredt til RNA-analyse, herunder RNA-RNA krydskobling og RNA-mærkning. 4-Thiouridin er en fotoreaktiv (tværbindende) uridinanalog, der ved phosphorylering til 4-thioUTP kan inkorporeres i RNA-strukturer. 4-Thiouridin kan bruges til at studere specificiteten og kinetikken af uridin-cytidin kinaser. 4-Thio Uridin bruges typisk til at modificere oligoer beregnet til RNA eller RNA-protein, strukturelle undersøgelser. En 4-thio-rU modificeret RNA-pentamer blev brugt til at studere effekten af denne modifikation på codon-anticodon-interaktion, når den er i tRNA's slingreposition.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
4-Thiouridin er en bestanddel af flere transfer-RNA'′er. 4-Thiouridin er en thionukleobase, der anvendes som et antisensemiddel. Udbredt til RNA-analyse, herunder RNA-RNA krydskobling og RNA-mærkning. 4-Thiouridin er en fotoreaktiv (tværbindende) uridinanalog, der ved phosphorylering til 4-thioUTP kan inkorporeres i RNA-strukturer. 4-Thiouridin kan bruges til at studere specificiteten og kinetikken af uridin-cytidin kinaser. 4-Thio Uridin bruges typisk til at modificere oligoer beregnet til RNA eller RNA-protein, strukturelle undersøgelser. En 4-thio-rU modificeret RNA-pentamer blev brugt til at studere effekten af denne modifikation på codon-anticodon-interaktion, når den er i tRNA's slingreposition.
Opløselighed Opløseligt i vand (
20 mg/ml) og methanol (10 mg/ml).
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler, varme.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13957-31-8
Molekylær formel C9H12N2O5S
Molekylvægt (g/mol) 260.26
MDL nummer MFCD00006538
InChI nøgle ZLOIGESWDJYCTF-XVFCMESISA-N
PubChem CID 3032615
ChEBI CHEBI:20480
SMIL OC[C@H]1O[C@H]([C@H](O)[C@@H]1O)N1C=CC(=S)NC1=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Thiouridine
Farve Gul
Mængde 100 mg
Synonym 4-thiouridine, thiouridine, uridine, 4-thio, 1-beta-d-ribofuranosyl-4-thiouracil, 1-2r,3r,4s,5r-3,4-dihydroxy-5-hydroxymethyl tetrahydrofuran-2-yl-4-thioxo-3,4-dihydropyrimidin-2 1h-one, 1-beta-d-ribofuranosyl-4-thioxo-3,4-dihydropyrimidin-2 1h-one, s4u, thiouridine van, uridine,4-thio, 4-thio-d-uridine
Opløselighedsinformation Opløselig i vand (20 mg/ml) og methanol (10 mg/ml).
IUPAC navn 1-[(2R,3R,4S,5R)-3,4-dihydroxy-5-(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]-4-sulfanylidenpyrimidin-2-on
Formel vægt 260.27
Procent renhed ≥98%
Fysisk form Krystallinsk