Få mere at vide
4-Thiouracil, TRC
Artikelnummer. 30012899
Skift visning
Mængde:
500 mg
1 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30012899 1 g
30008076 5 g
30009372 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30012899 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT3754051G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 591-28-6
Molekylær formel C4 H4 N2 O S
Molekylvægt (g/mol) 128.152
Synonym 3,4-Dihydro-4-thioxo-2(1H)-pyrimidinone, 2-Hydroxy-4-mercaptopyrimidine, 4-Thiopyrimidin-2-one, NSC 43288;
IUPAC navn 4-sulfanylpyrimidin-2-ol
SMIL Oc1nccc(S)n1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Thiouracil
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 1 g
InChI formel InChI=1S/C4H4N2OS/c7-4-5-2-1-3(8)6-4/h1-2H,(H2,5,6,7,8)
Formel vægt 128.004
Procent renhed >95%