Få mere at vide
4-Thiouracil, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15478508
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15478508 1 g 1g
15488508 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15478508 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H61919.03
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-02-2027
CAS: 591-28-6 | Molekylformel: C4H4N2OS | Molekylvægt: 128,15 g/mol
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 591-28-6
Molekylær formel C4H4N2OS
Molekylvægt (g/mol) 128.15
MDL nummer MFCD00090842
InChI nøgle OVONXEQGWXGFJD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-thiouracil, 2-hydroxy-4 1h-pyrimidinethione, 4-thioxo-3,4-dihydropyrimidin-2 1h-one, 2-hydroxy-4-mercaptopyrimidine, uracil, 4-thio, 4-mercaptopyrimidin-2-ol, 4-sulfanylpyrimidin-2-ol, 2-hydroxy-4-thiopyrimidine, 2 1h-pyrimidinone, 3,4-dihydro-4-thioxo, 2 1h-pyrimidinone, 4-mercapto-9ci
PubChem CID 2734394
IUPAC navn 4-sulfanyliden-1,2,3,4-tetrahydropyrimidin-2-on
SMIL O=C1NC=CC(=S)N1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Thiouracil
Smeltepunkt 295 °C
Mængde 1 g
Formel vægt 128.15
Procent renhed 97%