Få mere at vide
4-Thiothymidine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Thiothymidine |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H14N2O4S/c1-5-3-12(10(15)11-9(5)17)8-2-6(14)7(4-13)16-8/h3,6-8,13-14H,2,4H2,1H3,(H,11,15,17)/t6-,7+,8+/m0/s1 |
| Formel vægt | 258.0674 |