Få mere at vide
4-Thiophenyl Phenyl Diphenyl Sulfonium Hexafluoroantimonate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Thiophenyl Phenyl Diphenyl Sulfonium Hexafluoroantimonate |
| Mængde | 25 g |
| InChI formel | InChI=1S/C24H19S2.6FH.Sb/c1-4-10-20(11-5-1)25-21-16-18-24(19-17-21)26(22-12-6-2-7-13-22)23-14-8-3-9-15-23;;;;;;;/h1-19H;6*1H;/q+1;;;;;;;+5/p-6 |
| Formel vægt | 605.9871 |