Få mere at vide
4-Thien-3-ylbenzonitril,≥ 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10412844
Skift visning
Mængde:
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10412844 1 g 1g
1 options
Artikelnummer. 10412844 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC48716DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-10-2026
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Thien-3-ylbenzonitrile
CAS 172507-33-4
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Molekylær formel C11H7NS
MDL nummer MFCD00115000
Mængde 1 g
Synonym 4-3-thienyl benzonitrile, 4-thiophen-3-yl benzonitrile, 4-thien-3-ylbenzonitrile, benzonitrile, 4-3-thienyl, 4-3-thienyl benzenecarbonitrile
InChI nøgle GRAMVGQZHXAXHP-UHFFFAOYSA-N
SMIL C1=CC(=CC=C1C#N)C2=CSC=C2
IUPAC navn 4-thiophen-3-ylbenzonitril
Molekylvægt (g/mol) 185.244
PubChem CID 4130333
Formel vægt 185.25
Procent renhed 97%