Få mere at vide
(4-Thien-2-yltetrahydropyran-4-yl)methylamin, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10367573
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10367573 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
10133624 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10367573 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC62213DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 13-01-2027
Kemiske identifikatorer
CAS 906422-74-0
Molekylær formel C10H15NOS
Molekylvægt (g/mol) 197.296
MDL nummer MFCD09817518
InChI nøgle LBEBHUWSRFXHQR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-thien-2-yltetrahydropyran-4-yl methylamine, 4-thiophen-2-yl oxan-4-yl methanamine, 1-4-thiophen-2-yl oxan-4-yl methanamine, 4-thien-2-yl tetrahydro-2h-pyran-4-yl methylamine, 4-thiophen-2-yl tetrahydro-2h-pyran-4-yl methanamine, 4-thiophen-2-yltetrahydropyran-4-yl methylamine, 4-2-thienyl tetrahydro-2h-pyran-4-yl methyl amine, 4-aminomethyl-4-thien-2-yl tetrahydro-2h-pyran, 4-2-thienyl-2h-3,4,5,6-tetrahydropyran-4-yl methylamine
PubChem CID 24229669
IUPAC navn (4-thiophen-2-yloxan-4-yl)methanamin
SMIL C1COCCC1(CN)C2=CC=CS2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (4-Thien-2-yltetrahydropyran-4-yl)methylamine
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 197.3
Procent renhed 97%