Få mere at vide
(4-Thien-2-yltetrahydropyran-4-yl)methyltoluen-4-sulfonat, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10462314
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10462314 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
10397494 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10462314 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC62244CB
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 29-01-2027
Kemiske identifikatorer
CAS 921938-87-6
Molekylær formel C17H20O4S2
Molekylvægt (g/mol) 352.463
MDL nummer MFCD09879933
InChI nøgle OZWQPINOYPXHPX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-thien-2-yltetrahydropyran-4-yl methyl toluene-4-sulfonate, 4-thiophen-2-yl oxan-4-yl methyl 4-methylbenzenesulfonate, 4-thien-2-yltetrahydro-2h-pyran-4-yl methyl 4-methylphenylsulphonate, 4-thiophen-2-yl oxan-4-yl methyl 4-methylbenzene-1-sulfonate, 4-thiophen-2-yl tetrahydro-2h-pyran-4-yl methyl 4-methylbenzenesulfonate, 4-thien-2-yltetrahydro-2h-pyran-4-yl methyl 4-methylphenylsulfonate, 4-thiophen-2-yltetrahydropyran-4-yl methyl toluene-4-sulfonate
PubChem CID 24229670
IUPAC navn (4-thiophen-2-yloxan-4-yl)methyl-4-methylbenzensulfonat
SMIL CC1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)OCC2(CCOCC2)C3=CC=CS3
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (4-Thien-2-yltetrahydropyran-4-yl)methyl toluene-4-sulfonate
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 250 mg
Formel vægt 352.47
Procent renhed 97%