Få mere at vide
(4-Thien-2-yltetrahydropyran-4-yl)methyltoluen-4-sulfonat, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10397494
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
Artikelnummer. 10397494
Brand: Thermo Scientific Maybridge CC62244DA
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kemiske identifikatorer
CAS 921938-87-6
Molekylær formel C17H20O4S2
Molekylvægt (g/mol) 352.463
MDL nummer MFCD09879933
InChI nøgle OZWQPINOYPXHPX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-thien-2-yltetrahydropyran-4-yl methyl toluene-4-sulfonate, 4-thiophen-2-yl oxan-4-yl methyl 4-methylbenzenesulfonate, 4-thien-2-yltetrahydro-2h-pyran-4-yl methyl 4-methylphenylsulphonate, 4-thiophen-2-yl oxan-4-yl methyl 4-methylbenzene-1-sulfonate, 4-thiophen-2-yl tetrahydro-2h-pyran-4-yl methyl 4-methylbenzenesulfonate, 4-thien-2-yltetrahydro-2h-pyran-4-yl methyl 4-methylphenylsulfonate, 4-thiophen-2-yltetrahydropyran-4-yl methyl toluene-4-sulfonate
PubChem CID 24229670
IUPAC navn (4-thiophen-2-yloxan-4-yl)methyl-4-methylbenzensulfonat
SMIL CC1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)OCC2(CCOCC2)C3=CC=CS3
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (4-Thien-2-yltetrahydropyran-4-yl)methyl toluene-4-sulfonate
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 352.47
Procent renhed 97%