Få mere at vide
(4-Thien-2-yltetrahydropyran-4-yl)methanol, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10367734
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10367734 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
10586334 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10367734 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC62209CB
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-09-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 906352-94-1
Molekylær formel C10H14O2S
Molekylvægt (g/mol) 198.28
MDL nummer MFCD09879932
InChI nøgle JHVRUEHWCGLJPP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-thien-2-yltetrahydropyran-4-yl methanol, 4-thiophen-2-yl oxan-4-yl methanol, 4-thiophen-2-yltetrahydropyran-4-yl methanol, 4-thien-2-yltetrahydro-2h-pyran-4-yl methanol, 4-2-thienyl tetrahydro-2h-pyran-4-yl methanol, 4-hydroxymethyl-4-thien-2-yltetrahydro-2h-pyran, 4-thiophen-2-yl tetrahydro-2h-pyran-4-yl methanol, 4-2-thienyl-2h-3,4,5,6-tetrahydropyran-4-yl methan-1-ol
PubChem CID 24229668
IUPAC navn [4-(thiophen-2-yl)oxan-4-yl]methanol
SMIL OCC1(CCOCC1)C1=CC=CS1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (4-Thien-2-yltetrahydropyran-4-yl)methanol
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 250 mg
Formel vægt 198.28
Procent renhed 97%