Få mere at vide
4-Thien-2-yltetrahydropyran-4-carboxylsyre, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10432644
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10432644 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
10745425 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
10322305 5 g Ravfarvet glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10432644 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC62201CB
Kemiske identifikatorer
CAS 880166-18-7
Molekylær formel C10H12O3S
Molekylvægt (g/mol) 212.26
MDL nummer MFCD09817516
InChI nøgle VWYOZQWRYINSBP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-thiophen-2-yl oxane-4-carboxylic acid, 4-thien-2-yltetrahydropyran-4-carboxylic acid, 4-thien-2-yltetrahydro-2h-pyran-4-carboxylic acid, 2h-pyran-4-carboxylicacid, tetrahydro-4-2-thienyl, 4-thiophen-2-yl tetrahydro-2h-pyran-4-carboxylic acid, 4-thiophen-2-yl oxan-4-carboxylic acid, 4-2-thienyl tetrahydropyran-4-carboxylic acid, 4-thien-2-yl tetrahydro-2h-pyran-4-carboxylic acid, 4-2-thienyl-2h-3,4,5,6-tetrahydropyran-4-carboxylic acid
PubChem CID 19066254
SMIL OC(=O)C1(CCOCC1)C1=CC=CS1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-thien-2-yltetrahydropyran-4-carboxylic acid
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 250 mg
IUPAC navn 4-thiophen-2-yloxan-4-carboxylsyre
Formel vægt 212.27
Procent renhed 97%