Få mere at vide
4-Thien-2-yltetrahydropyran-4-carboxylsyre, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10322305
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
Artikelnummer. 10322305
Brand: Thermo Scientific Maybridge CC62201DE
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kemiske identifikatorer
CAS 880166-18-7
Molekylær formel C10H12O3S
Molekylvægt (g/mol) 212.26
MDL nummer MFCD09817516
InChI nøgle VWYOZQWRYINSBP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-thiophen-2-yl oxane-4-carboxylic acid, 4-thien-2-yltetrahydropyran-4-carboxylic acid, 4-thien-2-yltetrahydro-2h-pyran-4-carboxylic acid, 2h-pyran-4-carboxylicacid, tetrahydro-4-2-thienyl, 4-thiophen-2-yl tetrahydro-2h-pyran-4-carboxylic acid, 4-thiophen-2-yl oxan-4-carboxylic acid, 4-2-thienyl tetrahydropyran-4-carboxylic acid, 4-thien-2-yl tetrahydro-2h-pyran-4-carboxylic acid, 4-2-thienyl-2h-3,4,5,6-tetrahydropyran-4-carboxylic acid
PubChem CID 19066254
SMIL OC(=O)C1(CCOCC1)C1=CC=CS1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-thien-2-yltetrahydropyran-4-carboxylic acid
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 5 g
IUPAC navn 4-thiophen-2-yloxan-4-carboxylsyre
Formel vægt 212.27
Procent renhed 97%