Få mere at vide
4-(thien-2-ylmethyl)benzoylchlorid, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10587864
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10587864 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
10577484 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
10103864 5 g Ravfarvet glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10587864 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC70602CB
Kemiske identifikatorer
CAS 1151512-19-4
Molekylær formel C12H9ClOS
Molekylvægt (g/mol) 236.71
InChI nøgle AOHWXUBTRWZCOZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-thien-2-ylmethyl benzoyl chloride, 4-2-thienylmethyl benzoyl chloride, 4-thiophen-2-ylmethyl benzoyl chloride, 4-thiophen-2-yl methyl benzoyl chloride
PubChem CID 45594296
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-(thien-2-ylmethyl)benzoyl chloride
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 250 mg
Formel vægt 236.72
Procent renhed 97%