Få mere at vide
4-(thien-2-ylmethyl)benzoesyre, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10706925
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10706925 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
10357254 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
10215954 5 g Ravfarvet glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10706925 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC70601DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 08-12-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 1002727-90-3
Molekylær formel C12H10O2S
Molekylvægt (g/mol) 218.27
InChI nøgle OAIBKSRZDOMJKZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-thien-2-ylmethyl benzoic acid, 4-2-thienylmethyl benzoic acid, 4-thiophen-2-ylmethyl benzoic acid, 4-thiophen-2-yl methyl benzoic acid
PubChem CID 20038987
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-(thien-2-ylmethyl)benzoic acid
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 218.27
Procent renhed 97%