Få mere at vide
4-(thien-2-ylmethyl)anilin, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10707505
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10707505 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
10275474 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10707505 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC70614DA
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kemiske identifikatorer
CAS 129136-65-8
Molekylær formel C11H11NS
Molekylvægt (g/mol) 189.276
InChI nøgle PIJZLXNJWCKMSA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-thien-2-ylmethyl aniline, 4-thiophen-2-ylmethyl aniline, 4-thiophen-2-yl methyl aniline, 4-2-thienylmethyl phenylamine
PubChem CID 20063869
IUPAC navn 4-(thiophen-2-ylmethyl)anilin
SMIL C1=CSC(=C1)CC2=CC=C(C=C2)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-(Thien-2-ylmethyl)aniline
Analyseprocentområde 95%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 189.28
Procent renhed 95%