Få mere at vide
4-thiazolcarboxylsyre, TRC
Artikelnummer. 30453076
Skift visning
Mængde:
10 g
Artikelnummer. Mængde
30453076 10 g
1 options
Artikelnummer. 30453076 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT34419510G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Thiazolecarboxylic Acid
CAS 3973-08-8
Molekylær formel C4 H3 N O2 S
Mængde 10 g
Synonym 1,3-Thiazole-4-carboxylic Acid, NSC 195467
InChI formel InChI=1S/C4H3NO2S/c6-4(7)3-1-8-2-5-3/h1-2H,(H,6,7)
SMIL OC(=O)c1cscn1
IUPAC navn 1,3-thiazol-4-carboxylsyre
Molekylvægt (g/mol) 129.14
Formel vægt 128.9884