Få mere at vide
4-thiazolcarboxylsyre, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Thiazolecarboxylic Acid |
| CAS | 3973-08-8 |
| Molekylær formel | C4 H3 N O2 S |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | 1,3-Thiazole-4-carboxylic Acid, NSC 195467 |
| InChI formel | InChI=1S/C4H3NO2S/c6-4(7)3-1-8-2-5-3/h1-2H,(H,6,7) |
| SMIL | OC(=O)c1cscn1 |
| IUPAC navn | 1,3-thiazol-4-carboxylsyre |
| Molekylvægt (g/mol) | 129.14 |
| Formel vægt | 128.9884 |