Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Thiazolecarboxylic acid |
| Smeltepunkt | 195,0 °C til 199,0 °C |
| Tab ved tørring | 3% maks. |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Analyseprocentområde | 96% min. (HPLC) |
| Mængde | 5 g |
| Synonym | 1,1,4,4-tetraethoxy-2-butyne, 2-butyne,1,1,4,4-tetraethoxy |
| InChI nøgle | QJVVNQLFPMBGLC-UHFFFAOYSA-N |
| SMIL | CCOC(C#CC(OCC)OCC)OCC |
| IUPAC navn | 1,1,4,4-tetraethoxybut-2-yn |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- 4-Thiazolecarboxylic acid
- Advarsel
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
- H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.