Få mere at vide
4-thiazolcarboxylsyre, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkterBeskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Thiazolecarboxylic acid |
| Smeltepunkt | 195.0°C to 199.0°C |
| Tab ved tørring | 3% max. |
| Infrarødt spektrum | Authentic |
| Analyseprocentområde | 96% min. (HPLC) |
| Emballage | Glasflaske |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | thiazole-4-carboxylic acid, 4-thiazolecarboxylic acid, 4-thiazolecarboxylicacid, 4-carboxythiazole, 4-carboxy-1,3-thiazole, thiazole 4-carboxylic acid, acmc-2097eb, thiazol-4-carboxylic, ksc225i1n |
| InChI nøgle | HMVYYTRDXNKRBQ-UHFFFAOYSA-N |
| SMIL | C1=C(N=CS1)C(=O)O |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- 4-Thiazolecarboxylic acid
- Advarsel
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
- H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.