Få mere at vide
4-Tetrahydropyranyloxy-butanal, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Tetrahydropyranyloxy-butanal |
| CAS | 54911-85-2 |
| Molekylær formel | C9 H16 O3 |
| Mængde | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C9H16O3/c10-6-2-4-8-12-9-5-1-3-7-11-9/h6,9H,1-5,7-8H2 |
| SMIL | O=CCCCOC1CCCCO1 |
| IUPAC navn | 4-(oxan-2-yloxy)butanal |
| Molekylvægt (g/mol) | 172.22 |
| Formel vægt | 172.1099 |