Få mere at vide
4-Tetrahydropyranyloxy-butan-1-ol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Tetrahydropyranyloxy-butan-1-ol |
| CAS | 51326-51-3 |
| Molekylær formel | C9 H18 O3 |
| Mængde | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C9H18O3/c10-6-2-4-8-12-9-5-1-3-7-11-9/h9-10H,1-8H2 |
| SMIL | OCCCCOC1CCCCO1 |
| IUPAC navn | 4-(oxan-2-yloxy)butan-1-ol |
| Molekylvægt (g/mol) | 174.24 |
| Formel vægt | 174.1256 |