Få mere at vide
4-(Tetrahydropyran-4-yloxy)benzonitril, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10452864
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10452864 1 g 1g
10377264 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10452864 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC52416DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 884507-34-0
Molekylær formel C12H13NO2
Molekylvægt (g/mol) 203.241
MDL nummer MFCD09025875
InChI nøgle ITXQSYHCKPGZLV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-tetrahydropyran-4-yloxy benzonitrile, 4-oxan-4-yloxy benzonitrile, 4-tetrahydro-2h-pyran-4-yloxy benzonitrile, 4-oxan-4-yl oxy benzonitrile, 4-tetrahydro-2h-pyran-4-yl oxy benzonitrile, benzonitrile,4-tetrahydro-2h-pyran-4-yl oxy, 4-2h-3,4,5,6-tetrahydropyran-4-yloxy benzenecarbonitrile
PubChem CID 24229527
IUPAC navn 4-(oxan-4-yloxy)benzonitril
SMIL C1COCCC1OC2=CC=C(C=C2)C#N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-(Tetrahydropyran-4-yloxy)benzonitrile
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravgul glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 203.24
Procent renhed 97%